Leitfähigkeitsmesszelle für Reinstwasser
Lieferant: WTW
663-0066EA 0 EUR
663-0066
Leitfähigkeitsmesszelle für Reinstwasser
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
Leitfähigkeitsmesszelle zur Nutzung mit dem tragbaren Messgerät Vario Cond.
Füllvolumen: 17 ml (ohne Sensor)
Max. Eintauchtiefe: 40 mm