2,3-Dimethylnaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO116450010EA
49.8
EUR
ACRO116450010
ACRO116450050
2,3-Dimethylnaphthalin 97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂ Molekulargewicht: 156,23 g/mol Siedepunkt: 269 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004119 CAS-Nummer: 581-40-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |