3-Fluorazetidinhydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO449990010EA 338 EUR
ACRO449990010
3-Fluorazetidinhydrochlorid 95%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formel: C3H7ClFN
Molekulargewicht: 111,55 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663715
CAS-Nummer: 617718-46-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %