tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO454620050EA 157 EUR
ACRO454620050 ACRO454620010
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₃N₃O₂
Molekulargewicht: 229,32 g/mol
Siedepunkt: 198 °C
Schmelzpunkt: 36…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683049
CAS-Nummer: 192130-34-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %