2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO455870050EA 396 EUR
ACRO455870050
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekulargewicht: 197,96
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436034
CAS-Nummer: 603122-84-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %