1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO456080010EA 144 EUR
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formel: C₁₂H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 210,19 g/mol
Schmelzpunkt: 257…258 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014473
CAS-Nummer: 27318-90-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %