Tetrahydropyran-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO456720250EA 199 EUR
ACRO456720250 ACRO456720050
Tetrahydropyran-4-carbonsäure 97%
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel: C₆H₁₀O₃
Molekulargewicht: 130,14
Siedepunkt: 115 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031016
CAS-Nummer: 5337-03-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Water ≤1.5 %
Titration with NaOH 96.5 to 103.5 %