Budesonide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO460620010EA 164 EUR
ACRO460620010 ACRO460620050
Budesonide 97%
Budesonide
Formel: C₂₅H₃₄O₆
Molekulargewicht: 430,54 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00083259
CAS-Nummer: 51333-22-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %