Sie suchten nach: Mikrotome und Mikrotomanordnungen
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Beschreibung: Mit diesen Klingen sind Schnitte durch verschiedenste Gewebeproben kein Problem. Schneidet begünstigt Schnittband. Premium-Schneidengeometrie mit 35° ...
Lieferant: Epredia
Beschreibung: Choose from HP35, MB22, or MX35 microtome blades.
Lieferant: Slee
Beschreibung: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Artikel-Nr: (631-0561)
Lieferant: Slee
Beschreibung: Der MEV-Standkryostat zeichnet sich durch die einfache Bedienung und ein modernes Rotationsmikrotom mit motorisiertem µm-Vorlauf/Rücklauf aus. Das rau...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (720-1964)
Lieferant: Slee
Beschreibung: Das CUT 4062 ist ein manuelles Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präzision.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-0542)
Lieferant: Slee
Beschreibung: Das CUT 5062 ist ein halbautomatisches Rotationsmikrotom für Paraffinschnitte.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-0545)
Lieferant: Slee
Beschreibung: Das CUT 6062 ist ein vollautomatisches Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präz...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PERS72-0114-0000)
Lieferant: PERSONNA MEDICAL
Beschreibung: Personna Plus® Mikrotomklingen mit MicroCoat® Beschichtung.
UOM: 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom