Sie suchten nach: Mercaptoethanol
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Suitable for derivatisation of amine groups.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mercaptoethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Mercaptoethanol ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Mercaptoethanol ≥99%, Proteomik-Qualität
Artikel-Nr: (P001)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol
UOM: 1 * 5 mL
Artikel-Nr: (BC98)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (A1108.0100)
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: Mercaptoethanol
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol 98+% für die Elektrophorese
Artikel-Nr: (444203-250)
Lieferant: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol, Millipore®
UOM: 1 * 250 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Mercaptoethanol 99%, rein
Lieferant: Merck
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Roth Carl
Beschreibung: 2-Mercaptoethanol
Artikel-Nr: (MOLE37807035-250G)
Lieferant: Molekula
Beschreibung: Mercaptoethanol
UOM: 1 * 250 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom