Sie suchten nach: Armaturen und Spülbecken
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (332862K)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: PE, weiß, ³/₄" Schraubgewinde.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (331582B)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: PP, weiß, ³/₄" Schraubgewinde.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (29048.098)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: PE, belüftet, zur Verwendung mit Kunststoffkanistern mit Außengewinde (DIN 42)
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Lieferant: S.C.A.T.
Beschreibung: For integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
New Product
Artikel-Nr: (MSGA2796)
Lieferant: asecos
Beschreibung: Feindosierhahn aus Zinkspritzguss.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: asecos
Beschreibung: These drum taps are made of stainless steel.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Artikel-Nr: (BOHLR1250-20)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus ableitfähigem PE-EX, Boden mit integriertem Gefälle für restlose Entleerung.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLR1250-40)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus ableitfähigem PE-EX mit schrägem Boden zur kompletten Enleerung.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
New Product
Artikel-Nr: (BROE25350101035)
Lieferant: BROEN-LAB
Beschreibung: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Stainless steel sink with double cupboard and drawer is manufactured from high quality, 304 grade stainless steel and is supplied with an inset sink a...
Lieferant: TEKNOMEK
Beschreibung: Unsere sensorgesteuerten Waschrinnen werden aus Edelstahl 304 hergestellt und sind vollständig verschweißt, um maximale Hygiene zu erzielen. Wählen Si...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom