Sie suchten nach: 6-Chlor-m-kresol
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (8.18799.0025)
Lieferant: Merck
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol
UOM: 1 * 25 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol ≥99%
Artikel-Nr: (EHERC11439300)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol
UOM: 1 * 0,25 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Artikel-Nr: (MOLE71320424-100G)
Lieferant: Molekula
Beschreibung: 6-Chlor-m-kresol
UOM: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom