Universelle Staubmaske, Cyrano®
Lieferant: Valmy
Cyrano®
VALMCYRANO-XI12EA 41 EUR
VALMCYRANO-XI12 VALMCYRANO-XC
Universelle Staubmaske, Cyrano®
Masken Hygiene-Masken
Die becherförmige FFP3-Maske ist sowohl zuverlässigen als auch leicht. Die Atemwege werden in 10-g-Bequemlichkeit gehüllt.
  • Außergewöhnlicher Atemkomfort, vergleichbar mit einer FFP1-Maske
  • Luftdichte Fütterung an der Nase, das die Maske ab dem ersten Einatmen vollständig luftdicht macht
  • Es muss kein Nasenstück angepasst werden
  • Eine perfekte Abdichtung ist während der gesamten Arbeitszeit gewährleistet
  • 100% recycelbar
Inhalation von 95 l/min
Zertifizierungen: EN149:2001 + A1:2009, EN14683:2006, EFB 99,9%
Verpackung: Spenderkarton mit 10 oder Blister a 5.