Mausleberextrakt
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SW106-0200EA 56 EUR
ALEXBML-SW106-0200
Mausleberextrakt
Proben Konservierte Proben Preserved Animal Materials
Gesamtleberextrakt von der Maus als Western-Blotting-Kontrolle für Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor-Antikörper oder zur Verwendung mit anderen Antikörpern/Proteinen.
  • Ca. 5 µl (25 µg) pro Bahn verwenden
Useful as a Western blotting control for Aryl-hydrocarbon receptor antibodies or for use with other antibodies/proteins.
Lieferumfang: Wird als Gewebeextrakt (5 mg/mL) in SDS-PAGE-Probenpuffer geliefert.