Thymus(Maus)-Extrakt, Standard
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SW110-0200EA 56 EUR
ALEXBML-SW110-0200
Thymus(Maus)-Extrakt, Standard
Proben Konservierte Proben Preserved Animal Materials
Gesamtthymusextrakt von der Maus zur Western-Blotting-Kontrolle für Anti-PARP-Antikörper oder andere Antikörper/Proteine.
  • Ca. 5 µl pro Bahn verwenden
Verpackung: SDS-PAGE Probenpuffer.