Jurkat-Zellextrakt (nicht induziert)
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SW115-0100EA 58.8 EUR
ALEXBML-SW115-0100
Jurkat-Zellextrakt (nicht induziert)
Proben Konservierte Proben Preserved Animal Materials
Ganzzellextrakt aus humanen Jurkat-Makrophagenzellen.
  • Immunblotting-Standard
Zur positiven Western-Blot-Kontrolle für intakte 116 kDa PARP mit PARP-Antikörpern geeignet. Kontrolle für die Detektion von Procaspasen 3, 7, 8 und 9 mit Caspase-Antikörpern.
Lieferumfang: Wird als gebrauchsfertiger SDS-PAGE-Probenpufer geliefert.