pH-Elektroden, Sentix® IDS
Lieferant: WTW
SenTix®
662-1249EA 279 EUR
662-1249 662-1250 662-1254 662-1253
pH-Elektroden, Sentix® IDS
Elektroden pH-Elektroden
Hochwertige, verbesserte Sensortechnologie kombiniert mit modernster Messelektronik.
  • Intelligent: Elektroden werden automatisch vom Messgerät erkannt, jeder Sensor wird genau identifiziert
  • Digital: Messsignale werden digital verarbeitet und liefern sehr genaue Daten
  • Bewertung der Messintegrität der pH-Elektroden durch QSC (Quality Sensor Control, Sensorzustandskontrolle)
  • IDS-Elektroden speichern ihre Seriennummer und Kalibrierdokumentation
Ø×L: 12x120 mm
Bestellinformation: Verschiedene Kabellängen erhältlich.