Laborflaschen, Weithals, Gewinde GLS 80®, PROTECT, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-2071EA 53.4 EUR
215-2071 215-2853 215-2074 215-2072 215-2958 215-2073
Laborflaschen, Weithals, Gewinde GLS 80®, PROTECT, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
  • Scratch, leak, and shatter resistant
  • Highly transparent
  • Temperature resistance from −30 to +135 °C
  • Suitable for use in microwaves
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Ideal zur Handhabung besonders wertvoller bzw. gefährlicher Materialien. Die Kunststoffbeschichtung (PP) bietet wirksamen Schutz während der Routinearbeiten im Labor und hält den Inhalt zurück, falls das Glas beschädigt wird. Rund, mit Graduierung und speziell entwickeltem GLS 80® Gewinde. Einfaches Öffnen und Schließen der Flasche dank Schnellverschlussmechanismus. Durch den 80 mm weiten Außendurchmesser des Flaschenhalses können Flaschen bequem und sicher mit Pulver, Pasten, Granulaten und Flüssigkeiten eingefüllt und ausgegossen werden. Die große Öffnung nimmt sicher und leicht sogar großvolumige Trichter auf.