Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (9)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Strömungsmessgeräte
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/51/18945251.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Diese Flügelrad-Strömungsanzeiger ermöglichen eine klare Visualisierung der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen in Schläuchen.
Artikel-Nr: (229-0577)
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   Dieser Strömungsanzeiger aus Styreneacrylonitril (SAN) bietet eine klare optische Strömungsanzeige, da die Rotationsgeschwindigkeit des Flügelrads pro...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
Lieferant:  ENTEGRIS INC
Beschreibung:   Accutek® Durchflussmesser sind für die präzise Messung von korrosiven und/oder ultrareinen Flüssigkeiten und zur Minimierung von Lufteinschlussbereich...
Artikel-Nr: (229-0576)
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   Strömungsanzeiger (SAN) zur einfachen optischen Kontrolle des Durchflusses. Die Rotationsgeschwindigkeit des Balls ist proportional dem Durchfluss.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BRND134080)
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   Nützliche Vorrichtung zur Optimierung des Kühlwasserdurchflusses während der Destillation und zur Minimierung der Kosten.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH199350000)
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Flow indicator with polypropylene non returning valve.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BEHRB00217617)
Lieferant:  BEHR
Beschreibung:   This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 27
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping