Horizontale Elektrophoresesysteme, kuroGEL Mini 6
700-0015EA
417
EUR
VWRI700-0015
Horizontale Elektrophoresesysteme, kuroGEL Mini 6
kuroGEL Mini 6 Horizontal eignet sich ideal für gängige präparative und analytische Elektrophoreseverfahren.
- 6 cm kurze Gele für schnelle Trennungen
- Farbige Ladebänder zur einfachen Erkennung der Taschen beim Beladen
- Kompakter Tank verringert das erforderliche Puffervolumen zum Bedecken des Gels, so dass die Spannungsverteilung und Laufzeit optimal gesteuert werden können
- Der UV-transparente Acryl-Gelträger ermöglicht das Handling des Gels auf dem Transilluminator, so dass das Risiko minimiert wird, dass der Benutzer mit dem gefährlichen Ethidiumbromid in Kontakt kommt
- Seitliche Griffe zum sicheren und einfachen Transport im Labor
Geltank mit abnehmbarem Gelträger; 2×1,0 mm starke Kämme für 8 Proben; farbige Ladebänder.
Kämme für kuroGEL Mini 6
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 32 Proben.
Kammschlitze: 2; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 8 bis 16 Proben.
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 32 Proben.
Kammschlitze: 2; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 8 bis 16 Proben.
Zubehör für kuroGEL Mini 6
Optionen für das Gießen im Tank: Den Gelträger einfach in einem 90°-Winkel zur Richtung der Elektrophorese drehen für ein Gießen des Gels direkt in der Laufkammer. Die Silikondichtungen an den Stirnseiten der Gelträger dichten perfekt gegen die Innenwände der Laufkammer ab und ermöglichen so ein absolut sicheres und bequemes Gießen des Gels. 6 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Optionen für das externe Gießen: Mittels der Gießeinheit können bis zu drei Gele gleichzeitig auch außerhalb der Laufkammer gegossen werden. Die Silikondichtungen an den Außenrändern des Gelträgers bilden eine perfekte Abdichtung mit den Wänden der Gießeinheit für ein auslaufsicheres und bequemes Gießen der Gele.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Visualisierung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenolblau und Xylolcyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
Optionen für das Gießen im Tank: Den Gelträger einfach in einem 90°-Winkel zur Richtung der Elektrophorese drehen für ein Gießen des Gels direkt in der Laufkammer. Die Silikondichtungen an den Stirnseiten der Gelträger dichten perfekt gegen die Innenwände der Laufkammer ab und ermöglichen so ein absolut sicheres und bequemes Gießen des Gels. 6 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Optionen für das externe Gießen: Mittels der Gießeinheit können bis zu drei Gele gleichzeitig auch außerhalb der Laufkammer gegossen werden. Die Silikondichtungen an den Außenrändern des Gelträgers bilden eine perfekte Abdichtung mit den Wänden der Gießeinheit für ein auslaufsicheres und bequemes Gießen der Gele.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Visualisierung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenolblau und Xylolcyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
*kompatibel mit Mehrkanalpipetten
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart