GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Materialwissenschaft hat Entegris eine neue Generation von Reinigungsprodukten entwickelt, deren Mehrwert und Leistung unübertroffen bleibt.
- Reinheitskontrolle bis in den ppt-Bereich
- Geringer Druckabfall über den Reiniger
- Regenerierbar
- Lange Lebensdauer
- Nutzen die Reinigung bei Umgebungstemperatur – keine Wärme oder Strom für den Betrieb erforderlich
- Unempfindlich gegenüber der Ausrichtung (horizontal/vertikal)
Das Modell 300 ist für Spitzendurchflussraten bis 50 slpm ausgelegt.
Zertifizierungen: CE-gekennzeichnet gemäß der Druckgeräterichtlinie (DGRL) und hergestellt in einem nach ISO® 9001:2000 zertifizierten Werk.