Silicium ≥99,5% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
12681.36EA
515
EUR
12681.36
12681.22
12681.09
Silicium ≥99,5% (Metall-Basis), kristallines Pulver -325 mesh
Silicium
Formel:
Si Molekulargewicht: 28,09 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN-Nummer: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |