Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.08cm (2.0 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39103.DMEA 610 EUR
39103.DM 39103.DH
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.08cm (2.0 in)
Silicium
Formel: Si
Molekulargewicht: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635