Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Achtung
40893.KSEA 456 EUR
40893.KS
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Silicium
Formel: Si
Molekulargewicht: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635