Nickel
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROONIST-772AEA 781 EUR
PROONIST-772A
Nickel
Nickel
Formel: Ni
Molekulargewicht: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582