D(+)-Glucose
Lieferant: Molekula
Synonyme: DextroseTraubenzucker
MOLEM17669569EA 0 EUR
MOLEM17669569
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg