D(+)-Xylose
Lieferant: Molekula
MOLE12518844-500GEA 91 EUR
MOLE12518844-500G
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molekulargewicht: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151475
CAS-Nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 12,10220
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/28/2302128.jpg