L(+)-Arabinose
Lieferant: Molekula
MOLE12030733-100GEA
138
EUR
MOLE12030733-100G
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molekulargewicht: 150,13 g/mol Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 158…160 °C Dichte: 1,585 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067709 CAS-Nummer: 5328-37-0 EINECS: 226-214-6 |