Gentamicinsulfat USP für die Zellkultur
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Gentamicin Sulfatsalz
0304-500GEA
626
EUR
0304-500G
0304-10G
0304-100G
0304-5G
0304-1KG
Gentamicinsulfat USP für die Zellkultur
Gentamicinsulfat
Antibiotikum, das in erster Linie auf Grambakterien abzielt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet. Empfohlene Arbeitskonzentration: 15 μg/ml.
Schmelzpunkt:
218…237 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00270181 CAS-Nummer: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |
Spezifikation Testergebnisse
Trocknungsverlust | <= 18% |
Methanol | <= 1% |
pH (4%, Wasser) bei 25 °C | 3,5 - 5,5 |
Wirkstoffgehalt (trockene Basis) | >= 590 mcg/mg |
Glührückstand | < 1% |
Spezifische Rotation | 107° - 121° |