VWR® SFR™ Agarose
Lieferant: Avantor
VWR®
J234-250GEA 1030 EUR
J234-250G J234-100G J234-25G
VWR® SFR™ Agarose
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) ist eine hochauflösende Agarose mit exzellenter Klarheit. DNA Banden in Größenunterschieden von 2% können aufgetrennt werden in einem Bereich von 200 bis 1000 bp.
  • Sehr hohe Auflösung - löst 238 und 242 bp Banden auf
  • Geringe Schmelztemperatur
  • Nuklease- und Protease-frei
Diese Agarose ist geeignet für die Analyse von AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphisms), STRs (Short Tandem Repeats) und Tetranukleotid-Wiederholungen. Die geringe Schmelztemperatur der Agarose SFR™ macht sie zu einem exzellenten Medium für analytische und präparative Elektrophorese.