Gummi Arabicum
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: AcaciaGummi arabischAcacia Gummi
MOLE13599707-100GEA 60.4 EUR
MOLE13599707-100G
Gummi Arabicum
Gummi Arabicum
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5