Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70301.0100EA
183
EUR
1.70301.0100
Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Aluminium-Standards