Polyethylenglycol 10.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyglycol 10.000
, Polyethylenoxid 10.000
, Polyoxyethylen 10.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21881.9050EA
0
EUR
8.21881.9050
8.21881.1000
8.21881.9999
8.21881.5000
Polyethylenglycol 10.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 10.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekulargewicht: 10000 g/mol Schmelzpunkt: 63 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 265 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 - 63 °C |
Molar Mass | 9000 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Viscosity kinematic | 500 - 900 mm2/s (20 °C) |