Polyethylenglycol 20.000
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Polyethylenoxid 20.000
, Polyoxyethylen 20.000
, PEG 20.000
, Polyglycol 20.000
A17925.0BEA
185
EUR
A17925.0B
A17925.30
Polyethylenglycol 20.000
Polyethylenglycol 20.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekulargewicht: 20000 g/mol Schmelzpunkt: 63…66 °C Dichte: 1,20 Flammpunkt: 260 °C (500 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 |