L(+)-Asparagin Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
L-Asparagin Monohydrat
, (S)-(+)-Asparagin Monohydrat
, H-Asn-OH.H2O
, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat
, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat
MOLE18373388-100GEA
68
EUR
MOLE18373388-100G
L(+)-Asparagin Monohydrat
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Molekulargewicht: 150,13 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151038 CAS-Nummer: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 13,00842 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...