2-Second-Temp Lebensmittel-Klappthermometer mit Edelstahl-Fühler, Traceable®, VWR®
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
620-2650EA 91.1 EUR
620-2650 620-2651
2-Second-Temp Lebensmittel-Klappthermometer mit Edelstahl-Fühler, Traceable®, VWR®
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer mit NSF-Zertifizierung für Lebensmittelsicherheit sind klappbar, kompakt und einfach in der Handhabung. Der einklappbare Fühler aus rostfreiem Stahl ermöglicht äußerste Mobilität und kann in jedem Winkel positioniert werden, um die Temperatur in Fleisch, Süßigkeiten oder Kuchen zu messen. Das breite Spektrum deckt 99 % der routinemäßig durchgeführten Temperaturmessungen ab.
  • Praktischer Klappmechanismus, einfache Handhabung
  • Rapid Response: Messung wird in zwei Sekunden aktualisiert
  • Spritzwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP65: Schutz gegen Niedrigdruck-Wasserstrahl wie z. B. aus dem Hahn
  • Zur praktischen Aufbewahrung weisen die Geräte eine integrierte magnetische Rückseite auf
  • Das Gehäuse ist mit einem auf Silber basierenden antimikrobiellen Additiv imprägniert, um das Wachstum von Krankheitserregern zu hemmen (Wirksamkeit: 99 % oder höher)
  • Nach 60 Sekunden automatisches Eintreten in den Ruhemodus zur Schonung der Batterie
  • Der Fühler aus rostfreiem Stahl kann in jedem Winkel positioniert werden
  • Einklappbarer, geschützter Fühler für ultimative Mobilität
  • Display mit großen Ziffern, Höhe: 50 mm
Der hochsensitive Thermistorfühler befindet sich an der Fühlerspitze, Mindesteinstecktiefe 5 mm.
Kalibrierpunkte: 4 und 60 °C (40 und 140 °F)
Zertifizierungen: Traceable®-Zertifikat unseres ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) Kalibrierlabors, von A2LA akkreditiert, mit Mehrpunktkalibrierung, einzeln nummeriert, für garantierte Präzision. Es belegt die Rückführbarkeit der Messungen auf die SI-Einheiten durch NIST oder weitere anerkannte nationale Messinstitute, die die Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung des International Committee for Weights and Measures (CIPM) unterzeichnet haben.
NSF-Zertifizierung.