Tannin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tannin
, Gerbsäure
MOLEM46862937EA
0
EUR
MOLEM46862937
Tannin
Tannin
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Molekulargewicht: 1701,2 g/mol Schmelzpunkt: 218…219 °C Dichte: >1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 199 °C |
MDL Number:
MFCD00066397 CAS-Nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 12,09221 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...