L(+)-Cystein Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure HydrochloridH-Cys-OH.HCl(R)-(+)-Cystein Hydrochlorid
MOLEM22842789EA 0 EUR
MOLEM22842789
L(+)-Cystein Hydrochlorid
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Molekulargewicht: 157,62 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064553
CAS-Nummer: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810