(±)-Linalool
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien
, (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
MOLEM48920082EA
0
EUR
MOLEM48920082
(±)-Linalool
(±)-Linalool
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154,25 g/mol Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 13,05517 |