(±)-Mercaptobernsteinsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (±)-Mercapto-1,4-butandisäure(±)-Thioäpfelsäure
MOLE18131235-100GEA 128 EUR
MOLE18131235-100G
(±)-Mercaptobernsteinsäure
(±)-Mercaptobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₄S
Molekulargewicht: 150,16 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004860
CAS-Nummer: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479