DL-Valin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (±)-2-Amino-3-methylbutansäure(±)-2-AminoisovaleriansäureH-DL-Val-OH(±)-Valin
MOLE15070583-100GEA 68 EUR
MOLE15070583-100G
DL-Valin
DL-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004267
CAS-Nummer: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046