Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Digital refrigerator and freezer thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-1913
Digital refrigerator and freezer thermometer
Digital thermometer for refrigerators and freezers.
  • High and low alarm setting
  • Waterproof fridge sensor
  • °C/°F exchange
Calibration points: 0 and 50 °C
Zertifizierungen: This thermometer comes with a Traceable certificate.
Lieferumfang: Supplied with sensor holder, battery and VELCRO® magic tape.
Order Now
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge