Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cer(IV)ammoniumsulfattetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat)
37941-1LEA 127.09 EUR
37941-1L
Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Molekulargewicht: 596,52 g/mol
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148851
CAS-Nummer: 7637-03-8
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001