Tetrabutylammoniumchlorid 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Molekula
MOLE44513467-100MLEA 130 EUR
MOLE44513467-100ML
Tetrabutylammoniumchlorid 50% in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molekulargewicht: 277,92 g/mol
MDL Number: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7