Spermidin Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Azaoctamethylendiamin Trihydrochlorid
, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan Trihydrochlorid
, 4-Azoniaoctamethylendiammoniumtrichlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS2501-5GEA
145
EUR
SIALS2501-5G
SIALS2501-1G
SIALS2501-25G
Spermidin Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Spermidin Trihydrochlorid
Formel:
C₇H₂₂Cl₃N₃ Molekulargewicht: 254,63 g/mol Schmelzpunkt: 256…258 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012918 CAS-Nummer: 334-50-9 EINECS: 206-379-0 Merck Index: 12,08893 |