N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D4139-25GEA 94 EUR
D4139-25G D4139-100G D4139-10G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Molekulargewicht: 209,12 g/mol
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280