Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Rosanilin-Chlorid
, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchlorid
, Diamantfuchsin
, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin Hydrochlorid
, Methylfuchsin
, Magenta I
, Anilinrot
, 3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid
, Magentarot
, Fuchsin RFN
, basisches Fuchsin
, Basic Violet 14
, 4-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid
, 3-Methylparafuchsin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃ Molekulargewicht: 337,85 g/mol Schmelzpunkt: 235 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012569 CAS-Nummer: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 12,05686 |