Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr

Synonyme: Rosanilin-Chlorid(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchloridDiamantfuchsin(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin HydrochloridMethylfuchsinMagenta IAnilinrot3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchloridMagentarotFuchsin RFNbasisches FuchsinBasic Violet 144-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid3-Methylparafuchsin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

47860-25GEA 42.6 EUR
47860-25G 47860-100G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Molekulargewicht: 337,85 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR