N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichloridMarshall ReagenzN-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid2-((Aminoethyl)amino)naphthalin DihydrochloridN-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid
MOLEM69625605EA 0 EUR
MOLEM69625605
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Molekulargewicht: 259,18 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg