Natriumacetat Trihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
MOLEM70152720EA 0 EUR
MOLEM70152720
Natriumacetat Trihydrat
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molekulargewicht: 136,08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg